5-Nitro-2,4-xylidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,4-Dimethyl-5-nitroaniline, 5-Nitro-2,4-xylidine
D5196-1G D5196-5G
TCIAD5196-1GEA 31 EUR
TCIAD5196-1G TCIAD5196-5G
5-Nitro-2,4-xylidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Nitro-2,4-xylidine
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,1800 g/mol
Número MDL: MFCD00025199
Núm. CAS: 2124-47-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b2f9abd0e4bc73fff04a1c835288ac2e826c09f&vid=8b2f9abd0e4bc73fff04a1c835288ac2e826c09f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C