4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D5200-1G D5200-5G
TCIAD5200-1GEA 51 EUR
TCIAD5200-1G TCIAD5200-5G
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane ≥95.0% (por GC)
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
Formula: C₇H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 86°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16621162
Núm. CAS: 57280-22-5
EINECS: 421-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=105369269d418cc7aedf0db7edb29ec4ccb70760&vid=105369269d418cc7aedf0db7edb29ec4ccb70760&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %