4,5-Dibromo-1H-1,2,3-triazole ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D5205-1G D5205-5G
TCIAD5205-1GEA 43 EUR
TCIAD5205-1G TCIAD5205-5G
4,5-Dibromo-1H-1,2,3-triazole ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4,5-Dibromo-1H-1,2,3-triazole
Formula: C₂HBr₂N₃
Número MDL: MFCD08062401
Núm. CAS: 15294-81-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %