Diisopropyl Phosphorochloridate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Diisopropyl Chlorophosphate, (Chlorodiisopropoxy)phosphine oxide, Phosphorochloridic acid Diisopropyl ester
D5206-1G D5206-5G
TCIAD5206-1GEA 36 EUR
TCIAD5206-1G TCIAD5206-5G
Diisopropyl Phosphorochloridate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Diisopropyl Phosphorochloridate
Formula: C₆H₁₄ClO₃P
Pto. Ebullición: 92°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00232957
Núm. CAS: 2574-25-6
EINECS: 624-870-1
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 1.1030 to 1.1130