2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Decafluoro-6-[(1,2,2-trifluorovinyl)oxy]hexanenitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D5223-5G D5223-25G
TCIAD5223-5GEA 157 EUR
TCIAD5223-5G TCIAD5223-25G
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Decafluoro-6-[(1,2,2-trifluorovinyl)oxy]hexanenitrile ≥98.0% (por GC)
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Decafluoro-6-[(1,2,2-trifluorovinyl)oxy]hexanenitrile
Formula: C₈F₁₃NO
MW: 373,07 g/mol
Pto. Ebullición: 110°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 120903-40-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=117b8ae36ea52ea98c8b9156b0f540e48626d08f&vid=117b8ae36ea52ea98c8b9156b0f540e48626d08f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %