3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D5225-200MG
D5225-1G
TCIAD5225-200MGEA
33
EUR
TCIAD5225-200MG
TCIAD5225-1G
3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid
Formula:
C₅H₆F₂O₂ |
Número MDL:
MFCD08705857 Núm. CAS: 107496-54-8 UN: 3261 ADR: 8,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 51.0 to 55.0 deg-C |