Dienogest ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 17-Hydroxy-3-oxo-19-norpregna-4,9-diene-21-nitrile, 17alpha-17-Hydroxy-3-oxo-19-norpregna-4,9-diene-21-nitrile, 17-Cyanomethyl-17-hydroxy-estra-4,9-dien-3-one
D5230-250MG D5230-50MG
TCIAD5230-250MGEA 760 EUR
TCIAD5230-250MG TCIAD5230-50MG
Dienogest ≥98.0% (by HPLC)
Dienogest
Formula: C₂₀H₂₅NO₂
MW: 311,43 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00868356
Núm. CAS: 65928-58-7
Índice Merck: 14,03106
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 4.20 to 4.80 %
Melting point 213.0 to 217.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -302 to -312 deg (C=1, CH2Cl2)