Dodecahydrodibenzofuran (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D5232-5G D5232-25G
TCIAD5232-5GEA 124 EUR
TCIAD5232-5G TCIAD5232-25G
Dodecahydrodibenzofuran (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
Dodecahydrodibenzofuran (mixture of isomers)
Formula: C₁₂H₂₀O
MW: 180.29 g/mol
Pto. Ebullición: 259°C
Núm. CAS: 13054-98-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f09067cf1e778c21e87dcfb83b7e896eacb4ff1d&vid=f09067cf1e778c21e87dcfb83b7e896eacb4ff1d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)