2-(5,6-Dimethyl-9-oxoxanthen-4-yl)acetic acid (DMXAA) ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5235-250MG
D5235-50MG
TCIAD5235-250MGEA
302
EUR
TCIAD5235-250MG
TCIAD5235-50MG
2-(5,6-Dimethyl-9-oxoxanthen-4-yl)acetic acid (DMXAA) ≥98.0% (by HPLC)
2-(5,6-Dimethyl-9-oxoxanthen-4-yl)acetic acid (DMXAA)
Formula:
C₁₇H₁₄O₄ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00870555 Núm. CAS: 117570-53-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |