1,6-Dibromo-3,8-diisopropylpyrene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D5236-200MG D5236-1G
TCIAD5236-200MGEA 70 EUR
TCIAD5236-200MG TCIAD5236-1G
1,6-Dibromo-3,8-diisopropylpyrene ≥98.0% (por GC)
1,6-Dibromo-3,8-diisopropylpyrene
Formula: C₂₂H₂₀Br₂
Número MDL: MFCD27979119
Núm. CAS: 869340-02-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %