2,5-Dibromo-3-tetradecylthiophene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D5241-1G D5241-5G
TCIAD5241-1GEA 82 EUR
TCIAD5241-1G TCIAD5241-5G
2,5-Dibromo-3-tetradecylthiophene ≥97.0% (por GC)
2,5-Dibromo-3-tetradecylthiophene
Formula: C₁₈H₃₀Br₂S
Núm. CAS: 160096-74-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f3d29a855bcfe518e83e00e1e1540d6d0c8a335&vid=0f3d29a855bcfe518e83e00e1e1540d6d0c8a335&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %