2,6-Diamino-N2-(2-aminoethyl)-5-nitropyridine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,6-Diamino-N6-(2-aminoethyl)-3-nitropyridine, N2-(2-Aminoethyl)-5-nitropyridine-2,6-diamine
D5245-50MG D5245-250MG
TCIAD5245-50MGEA 189 EUR
TCIAD5245-50MG TCIAD5245-250MG
2,6-Diamino-N2-(2-aminoethyl)-5-nitropyridine ≥98.0% (by HPLC)
2,6-Diamino-N2-(2-aminoethyl)-5-nitropyridine
Formula: C₇H₁₁N₅O₂
MW: 197,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD18379166
Núm. CAS: 252944-01-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=202cae95772b779a3e8288ce9eff162502187c95&vid=202cae95772b779a3e8288ce9eff162502187c95&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%