Doripenem monohydrate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (4R,5S,6S)-6-((R)-1-Hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-3-(((3S,5S)-5-((sulphamoylamino)methyl)pyrrolidin-3-yl)thio)-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid hydrate
D5249-250MG D5249-50MG
TCIAD5249-250MGEA 663 EUR
TCIAD5249-250MG TCIAD5249-50MG
Doripenem monohydrate ≥98.0% (by HPLC)
Doripenem monohydrate
Formula: C₁₅H₂₄N₄O₆S₂·H₂O
MW: 420,50 g/mol
Pto. de fusión: 173°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09749887
Núm. CAS: 364622-82-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Specific rotation [a]20/D +32.0 to +37.0 deg (C=1, H2O)
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 12.00 to 13.50 %