1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane dihydrobromide ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D5250-1G D5250-5G
TCIAD5250-1GEA 63 EUR
TCIAD5250-1G TCIAD5250-5G
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane dihydrobromide ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane dihydrobromide
Formula: C₆H₁₂N₂·₂HBr
Pto. de fusión: 319°C
Número MDL: MFCD30725750
Núm. CAS: 54581-69-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5a73ed5cce51bf6ff8577b99e52d5dc695a743a&vid=a5a73ed5cce51bf6ff8577b99e52d5dc695a743a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %