1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane dihydrochloride ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5251-1G
D5251-5G
TCIAD5251-1GEA
66
EUR
TCIAD5251-1G
TCIAD5251-5G
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane dihydrochloride ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane dihydrochloride
Formula:
C₆H₁₂N₂·₂HCl Pto. de fusión: 320°C |
Núm. CAS:
49563-87-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |