1,3-Diaminopropano dihidrocloruro, low water content ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dicloruro de trimetilendiamonio, Trimetilendiamina dihidrocloruro
D5253-1G D5253-5G
TCIAD5253-1GEA 31 EUR
TCIAD5253-1G TCIAD5253-5G
1,3-Diaminopropano dihidrocloruro, low water content ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
1,3-Diaminopropano dihidrocloruro
Formula: C₃H₁₂Cl₂N₂
MW: 147,05 g/mol
Número MDL: MFCD00012525
Núm. CAS: 10517-44-9
EINECS: 234-051-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=521f0d754cc24eff87b88c2b4d737cc61193dbb8&vid=521f0d754cc24eff87b88c2b4d737cc61193dbb8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 250.0 to 255.0 deg-C
Water max. 100 ppm