1,1'-Biphenyl-2,2'-diamine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5255-1G
D5255-5G
TCIAD5255-1GEA
138
EUR
TCIAD5255-1G
TCIAD5255-5G
1,1'-Biphenyl-2,2'-diamine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
1,1'-Biphenyl-2,2'-diamine
Formula:
C₁₂H₁₂N₂ Pto. Ebullición: 151°C |
Número MDL:
MFCD00034060 Núm. CAS: 1454-80-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 76.0 to 80.0 deg-C |