3-[(Dimethylsilyl)oxy]-1,1,3,5,5-pentamethyltrisiloxane ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyltris(dimethylsiloxy)silane
D5263-5ML D5263-25ML
TCIAD5263-5MLEA 45 EUR
TCIAD5263-5ML TCIAD5263-25ML
3-[(Dimethylsilyl)oxy]-1,1,3,5,5-pentamethyltrisiloxane ≥96.0% (por GC)
3-[(Dimethylsilyl)oxy]-1,1,3,5,5-pentamethyltrisiloxane
Formula: C₇H₂₄O₃Si₄
MW: 268,61 g/mol
Pto. Ebullición: 164°C
Número MDL: MFCD00054789
Núm. CAS: 17082-46-1
EINECS: 241-136-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f29d8fc47126ab878872524cd2a33e137d02e03&vid=9f29d8fc47126ab878872524cd2a33e137d02e03&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %