3-[[Dimethyl(vinyl)silyl]oxy]-1,1,5,5-tetramethyl-3-phenyl-1,5-divinyltrisiloxane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tris[dimethyl(vinyl)siloxy]phenylsilane
D5264-5G D5264-25G
TCIAD5264-5GEA 82 EUR
TCIAD5264-5G TCIAD5264-25G
3-[[Dimethyl(vinyl)silyl]oxy]-1,1,5,5-tetramethyl-3-phenyl-1,5-divinyltrisiloxane ≥98.0% (por GC)
3-[[Dimethyl(vinyl)silyl]oxy]-1,1,5,5-tetramethyl-3-phenyl-1,5-divinyltrisiloxane
Formula: C₁₈H₃₂O₃Si₄
MW: 408,79 g/mol
Número MDL: MFCD00156495
Núm. CAS: 60111-47-9
EINECS: 262-056-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %