2,6-Diiodopyridine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D5268-1G D5268-5G
TCIAD5268-1GEA 104 EUR
TCIAD5268-1G TCIAD5268-5G
2,6-Diiodopyridine ≥97.0% (por GC)
2,6-Diiodopyridine
Formula: C₅H₃I₂N
MW: 330,89 g/mol
Número MDL: MFCD07366728
Núm. CAS: 53710-17-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecb938c14b493b761a2be20e3d4c00f3e1dac623&vid=ecb938c14b493b761a2be20e3d4c00f3e1dac623&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %