2,7-Dibromo-9-(4-bromophenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
D5270-200MG D5270-1G
TCIAD5270-200MGEA 45 EUR
TCIAD5270-200MG TCIAD5270-1G
2,7-Dibromo-9-(4-bromophenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (by HPLC)
2,7-Dibromo-9-(4-bromophenyl)-9H-carbazole
Formula: C₁₈H₁₀Br₃N
Pto. de fusión: 136°C
Número MDL: MFCD30469057
Núm. CAS: 1313900-20-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=453c92d2a2dc36c4cc9899987254ad41fffe55d1&vid=453c92d2a2dc36c4cc9899987254ad41fffe55d1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%