2,6-Dibromoanisole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,3-Dibromo-2-methoxybenzene
D5279-1G D5279-5G
TCIAD5279-1GEA 49 EUR
TCIAD5279-1G TCIAD5279-5G
2,6-Dibromoanisole ≥98.0% (por GC)
2,6-Dibromoanisole
Formula: C₇H₆Br₂O
MW: 265,93 g/mol
Pto. Ebullición: 145°C
Pto. de fusión: 13°C
Número MDL: MFCD00093270
Núm. CAS: 38603-09-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ee4820c0acc0fb668ee2a84a4d3b5b86ae49cc9&vid=3ee4820c0acc0fb668ee2a84a4d3b5b86ae49cc9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %