2-Decyl-1-tetradecanol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Decyltetradecan-1-ol
D5283-25ML
D5283-500ML
TCIAD5283-25MLEA
27
EUR
TCIAD5283-25ML
TCIAD5283-500ML
2-Decyl-1-tetradecanol ≥97.0% (por GC)
2-Decyl-1-tetradecanol
Formula:
C₂₄H₅₀O Pto. Ebullición: 177°C Pto. de inflamación: 209°C |
Número MDL:
MFCD00674096 Núm. CAS: 58670-89-6 EINECS: 261-385-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |