Dimetil sulfóxido ≥99.0% (por GC) para espectrofotometría
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: DMSO
D5293-100ML D5293-500ML
TCIAD5293-100MLEA 16 EUR
TCIAD5293-100ML TCIAD5293-500ML
Dimetil sulfóxido ≥99.0% (por GC) para espectrofotometría
Dimetil sulfóxido
Formula: (CH₃)₂SO
Pto. Ebullición: 189°C
Pto. de inflamación: 95°C
Número MDL: MFCD00002089
Núm. CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Índice Merck: 14,03259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f204e52e4620b1c83da07d4c7f3222879602703&vid=5443d9dcd1f268c5214fe906f8d4ccb4f0353461&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Absorbance (270nm) max. 0.40
Absorbance (275nm) max. 0.25
Absorbance (280nm) max. 0.20