Diethyl [2,2'-Bipyridine]-5,5'-dicarboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
[2,2'-Bipyridine]-5,5'-dicarboxylic acid Diethyl ester, Diethyl [2,2'-bipyridine]-5,5'-dicarboxylate
D5295-1G
D5295-200MG
TCIAD5295-1GEA
231
EUR
TCIAD5295-1G
TCIAD5295-200MG
Diethyl [2,2'-Bipyridine]-5,5'-dicarboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Diethyl [2,2'-Bipyridine]-5,5'-dicarboxylate
Formula:
C₁₆H₁₆N₂O₄ MW: 300,31 g/mol |
Número MDL:
MFCD11110569 Núm. CAS: 1762-46-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 148.0 to 152.0 deg-C |