2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D5299-1G D5299-5G
TCIAD5299-1GEA 39 EUR
TCIAD5299-1G TCIAD5299-5G
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por GC)
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₃H₃F₅O₃S
Pto. Ebullición: 118°C
Número MDL: MFCD02093342
Núm. CAS: 74427-22-8
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be74214936effef7875a6f9c14e05461f99db5c1&vid=be74214936effef7875a6f9c14e05461f99db5c1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %