2-[9,10-Di(naphthalen-2-yl)anthracen-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
[9,10-Di(2-naphthyl)-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)]anthracene, [9,10-Di(naphthalen-2-yl)anthracen-2-yl]boronic acid Pinacol ester, 2-(9,10-Di(naphthalen-2-yl)anthracen-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
D5307-1G
D5307-200MG
TCIAD5307-1GEA
361
EUR
TCIAD5307-1G
TCIAD5307-200MG
2-[9,10-Di(naphthalen-2-yl)anthracen-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (por GC)
2-[9,10-Di(naphthalen-2-yl)anthracen-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula:
C₄₀H₃₃BO₂ MW: 556,51 g/mol |
Número MDL:
MFCD26401780 Núm. CAS: 624744-67-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |