4,6-Dichloronicotinic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4,6-dichloropyridine-3-carboxylic acid
D5311-1G
D5311-5G
TCIAD5311-1GEA
21
EUR
TCIAD5311-1G
TCIAD5311-5G
4,6-Dichloronicotinic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4,6-Dichloronicotinic acid
Formula:
C₆H₃Cl₂NO₂ MW: 192,00 g/mol |
Número MDL:
MFCD00234146 Núm. CAS: 73027-79-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |