(E)-4-(Dimethylamino)chalcone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(4-Dimethylaminobenzal)acetophenone, 2-(4-Dimethylaminobenzylidene)acetophenone, (E)-3-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1-phenylprop-2-en-1-one
D5312-200MG D5312-1G
TCIAD5312-200MGEA 83 EUR
TCIAD5312-200MG TCIAD5312-1G
(E)-4-(Dimethylamino)chalcone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(E)-4-(Dimethylamino)chalcone
Formula: C₁₇H₁₇NO
MW: 251,33 g/mol
Núm. CAS: 22965-98-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C