1,4-Diethynyl-2,5-dimethylbenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D5314-200MG
D5314-1G
TCIAD5314-200MGEA
151
EUR
TCIAD5314-200MG
TCIAD5314-1G
1,4-Diethynyl-2,5-dimethylbenzene ≥98.0% (por GC)
1,4-Diethynyl-2,5-dimethylbenzene
Formula:
C₁₂H₁₀ MW: 154,21 g/mol |
Núm. CAS:
75867-45-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 110.0 to 114.0 deg-C |
Solubility in Toluene | almost transparency |