1,4-Diethynyl-2,5-dimethoxybenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D5315-1G D5315-200MG
TCIAD5315-1GEA 188 EUR
TCIAD5315-1G TCIAD5315-200MG
1,4-Diethynyl-2,5-dimethoxybenzene ≥98.0% (por GC)
1,4-Diethynyl-2,5-dimethoxybenzene
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Pto. de fusión: 166°C
Número MDL: MFCD00846857
Núm. CAS: 74029-40-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %