2,4-Di-tert-pentylphenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2,4-Di-tert-amylphenol, 2,4-Bis(1,1-dimethylpropyl)phenol, 2,4-Di-tert-pentylphenol
D5320-25G
D5320-400G
TCIAD5320-25GEA
18
EUR
TCIAD5320-25G
TCIAD5320-400G
2,4-Di-tert-pentylphenol ≥98.0% (por GC)
2,4-Di-tert-pentylphenol
Formula:
C₁₆H₂₆O MW: 234,38 g/mol Pto. Ebullición: 143°C |
Número MDL:
MFCD00041929 Núm. CAS: 120-95-6 EINECS: 204-439-0 UN: 3077 ADR: 9,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Yellow to Green powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...