2-Dodecylhexadecan-1-ol ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D5322-25G D5322-250G
TCIAD5322-25GEA 38 EUR
TCIAD5322-25G TCIAD5322-250G
2-Dodecylhexadecan-1-ol ≥93.0% (por GC)
2-Dodecylhexadecan-1-ol
Formula: C₂₈H₅₈O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD27665210
Núm. CAS: 72388-18-2
EINECS: 276-627-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b1b0402ceddb7fa6338d82b83144f1d93bcc310&vid=2b1b0402ceddb7fa6338d82b83144f1d93bcc310&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 93.0 %