2,4-Dibromo-6-nitrofenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3-Dibromo-4-hydroxy-5-nitrobenzene
D5323-1G
D5323-5G
TCIAD5323-1GEA
75
EUR
TCIAD5323-1G
TCIAD5323-5G
2,4-Dibromo-6-nitrofenol ≥98.0% (por GC)
2,4-Dibromo-6-nitrofenol
Formula:
C₆H₃Br₂NO₃ MW: 296,9 g/mol |
Número MDL:
MFCD00024232 Núm. CAS: 15969-09-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 116.0 to 120.0 deg-C |