4,5-Dichloro-2-phenyl-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4,5-Dichloro-2-phenylpyridazin-3(2H)-one
D5325-1G
D5325-5G
TCIAD5325-1GEA
19
EUR
TCIAD5325-1G
TCIAD5325-5G
4,5-Dichloro-2-phenyl-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (por GC)
4,5-Dichloro-2-phenyl-3(2H)-pyridazinone
Formula:
C₁₀H₆Cl₂N₂O MW: 241,07 g/mol |
Número MDL:
MFCD00006470 Núm. CAS: 1698-53-9 EINECS: 216-917-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 163.0 to 167.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...