Dimetoximetil(3,3,3-trifluoropropil)silano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D5328-5G D5328-25G
TCIAD5328-5GEA 35 EUR
TCIAD5328-5G TCIAD5328-25G
Dimetoximetil(3,3,3-trifluoropropil)silano ≥98.0% (por GC)
Dimetoximetil(3,3,3-trifluoropropil)silano
Formula: C₆H₁₃F₃O₂Si
Pto. Ebullición: 85°C
Pto. de inflamación: 58°C
Número MDL: MFCD00053175
Núm. CAS: 358-67-8
EINECS: 206-619-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=753030e3c7b1448d4dd5f790d65dc6ad8905f987&vid=753030e3c7b1448d4dd5f790d65dc6ad8905f987&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %