4,4'-Dibromo-4''-tert-butyltriphenylamine ≥95.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N,N-Bis(4-bromophenyl)-4-tert-butylaniline
D5330-1G D5330-5G
TCIAD5330-1GEA 106 EUR
TCIAD5330-1G TCIAD5330-5G
4,4'-Dibromo-4''-tert-butyltriphenylamine ≥95.0% (by HPLC, total nitrogen)
4,4'-Dibromo-4''-tert-butyltriphenylamine
Formula: C₂₂H₂₁Br₂N
MW: 459,23 g/mol
Núm. CAS: 852534-22-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c91b04430d273dcabb750cbacca81d2adbef1c8&vid=4c91b04430d273dcabb750cbacca81d2adbef1c8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %