9,9-Diphenyl-9,10-dihydroacridine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 9,10-Dihydro-9,9-diphenylacridine
D5332-200MG D5332-1G
TCIAD5332-200MGEA 80 EUR
TCIAD5332-200MG TCIAD5332-1G
9,9-Diphenyl-9,10-dihydroacridine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
9,9-Diphenyl-9,10-dihydroacridine
Formula: C₂₅H₁₉N
MW: 333,43 g/mol
Número MDL: MFCD28127357
Núm. CAS: 20474-15-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=649fab50dd474dace4e5aa41765fddb87f437e38&vid=649fab50dd474dace4e5aa41765fddb87f437e38&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 249.0 to 254.0 deg-C