1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D5334-5G D5334-25G
TCIAD5334-5GEA 50 EUR
TCIAD5334-5G TCIAD5334-25G
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide
Formula: CH₃CH₂N=C=N(CH₂)₃N(CH₃)₃I
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011833
Núm. CAS: 22572-40-3
EINECS: 245-095-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=860db998968c9db7dd43f2e77fbcc1c2e0d1aac2&vid=860db998968c9db7dd43f2e77fbcc1c2e0d1aac2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C