4,4'-Dibromo-4''-methoxytriphenylamine ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Bromo-N-(4-bromophenyl)-N-(4-methoxyphenyl)aniline, N,N-Bis(4-bromophenyl)-4-methoxyaniline
D5339-1G D5339-5G
TCIAD5339-1GEA 90 EUR
TCIAD5339-1G TCIAD5339-5G
4,4'-Dibromo-4''-methoxytriphenylamine ≥98.0% (by total nitrogen basis)
4,4'-Dibromo-4''-methoxytriphenylamine
Formula: C₁₉H₁₅Br₂NO
MW: 433,14 g/mol
Número MDL: MFCD31699798
Núm. CAS: 100308-69-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C