3,6-Dibromo-9-(4-methoxyphenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
D5340-1G D5340-5G
TCIAD5340-1GEA 147 EUR
TCIAD5340-1G TCIAD5340-5G
3,6-Dibromo-9-(4-methoxyphenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (by HPLC)
3,6-Dibromo-9-(4-methoxyphenyl)-9H-carbazole
Formula: C₁₉H₁₃Br₂NO
MW: 431,13 g/mol
Número MDL: MFCD30721572
Núm. CAS: 746651-52-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5c1daec98e195d1eac0815ac34aa21f2e0f3e2a&vid=c5c1daec98e195d1eac0815ac34aa21f2e0f3e2a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C