3,6-Dibromo-9-(4-n-octyloxyphenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5341-200MG
D5341-1G
TCIAD5341-200MGEA
63
EUR
TCIAD5341-200MG
TCIAD5341-1G
3,6-Dibromo-9-(4-n-octyloxyphenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (by total nitrogen basis)
3,6-Dibromo-9-(4-n-octyloxyphenyl)-9H-carbazole
Formula:
C₂₆H₂₇Br₂NO |
Número MDL:
MFCD30536723 Núm. CAS: 917773-26-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 76.0 to 80.0 deg-C |