3,6-Dibromo-9-(4-dodecyloxyphenyl)-9H-carbazole ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5343-200MG
D5343-1G
TCIAD5343-200MGEA
64
EUR
TCIAD5343-200MG
TCIAD5343-1G
3,6-Dibromo-9-(4-dodecyloxyphenyl)-9H-carbazole ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
3,6-Dibromo-9-(4-dodecyloxyphenyl)-9H-carbazole
Formula:
C₃₀H₃₅Br₂NO MW: 585,42 g/mol |
Número MDL:
MFCD30536722 Núm. CAS: 865163-47-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Melting point | 89.0 to 93.0 deg-C |