Di-terc-butilcarbodiimida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,3-Di-terc-butilcarbodiimida, N,N'-Di-terc-butilcarbodiimida, N,N'-metanotetrailbis(1,1-dimetiletilamina)
D5347-5ML D5347-25ML
TCIAD5347-5MLEA 40 EUR
TCIAD5347-5ML TCIAD5347-25ML
Di-terc-butilcarbodiimida ≥98.0% (por GC)
Di-terc-butilcarbodiimida
Formula: C₉H₁₈N₂
Pto. Ebullición: 50°C
Pto. de inflamación: 35°C
Número MDL: MFCD00010231
Núm. CAS: 691-24-7
EINECS: 211-719-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac68e1b98b135ce5d701322802e6ae67f088f0e1&vid=ac68e1b98b135ce5d701322802e6ae67f088f0e1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %