Sulfato de 1,3-dimetilimidazolio y metilo ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
D5348-5G D5348-25G
TCIAD5348-5GEA 39 EUR
TCIAD5348-5G TCIAD5348-25G
Sulfato de 1,3-dimetilimidazolio y metilo ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Sulfato de 1,3-dimetilimidazolio y metilo
Formula: C₆H₁₂N₂O₄S
Número MDL: MFCD03453276
Núm. CAS: 97345-90-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21fbfddc30dd89eb8e6c76274472c8f77bcc732e&vid=21fbfddc30dd89eb8e6c76274472c8f77bcc732e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %