1,3-Dimethylimidazolium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
D5349-5G D5349-25G
TCIAD5349-5GEA 66 EUR
TCIAD5349-5G TCIAD5349-25G
1,3-Dimethylimidazolium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (by HPLC)
1,3-Dimethylimidazolium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formula: C₇H₉F₆N₃O₄S₂
Pto. de fusión: 22°C
Número MDL: MFCD18251322
Núm. CAS: 174899-81-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8cb2b1fbc3229412b1a61e91cd2bf2b3da85512b&vid=8cb2b1fbc3229412b1a61e91cd2bf2b3da85512b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 10.50 to 11.50 %