Bromuro de 1-decil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Decyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium bromide
D5350-5G D5350-25G
TCIAD5350-5GEA 56 EUR
TCIAD5350-5G TCIAD5350-25G
Bromuro de 1-decil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by HPLC)
Bromuro de 1-decil-3-metilimidazolio
Formula: C₁₄H₂₇BrN₂
Número MDL: MFCD09038832
Núm. CAS: 188589-32-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36ca030b06b361eb1a3fa76b064b725e88f4ba70&vid=36ca030b06b361eb1a3fa76b064b725e88f4ba70&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %