Cloruro de 1-decil-3-metilimidazolio ≥96.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
D5351-5G D5351-25G
TCIAD5351-5GEA 29 EUR
TCIAD5351-5G TCIAD5351-25G
Cloruro de 1-decil-3-metilimidazolio ≥96.0% (by HPLC)
Cloruro de 1-decil-3-metilimidazolio
Formula: C₁₄H₂₇ClN₂
Número MDL: MFCD03427605
Núm. CAS: 171058-18-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=785ee8f186bf57c10516125307d5d162d6b38a0c&vid=785ee8f186bf57c10516125307d5d162d6b38a0c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %