9,9-Dimethyl-10-phenyl-9,10-dihydroacridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D5354-200MG D5354-1G
TCIAD5354-200MGEA 83 EUR
TCIAD5354-200MG TCIAD5354-1G
9,9-Dimethyl-10-phenyl-9,10-dihydroacridine ≥98.0% (por GC)
9,9-Dimethyl-10-phenyl-9,10-dihydroacridine
Formula: C₂₁H₁₉N
Número MDL: MFCD01851187
Núm. CAS: 717880-39-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59591745af175c92dec8975a1d04a0ac81cbc0ff&vid=59591745af175c92dec8975a1d04a0ac81cbc0ff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C