1-Dodecyl-3-methylimidazolium bromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Dodecyl-3-methylimidazolium Bromide
D5356-25G
D5356-5G
TCIAD5356-25GEA
231
EUR
TCIAD5356-25G
TCIAD5356-5G
1-Dodecyl-3-methylimidazolium bromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Dodecyl-3-methylimidazolium bromide
Formula:
C₁₆H₃₁BrN₂ MW: 331,3347 g/mol |
Número MDL:
MFCD17014729 Núm. CAS: 61546-00-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |